Learn More
Regadenoson, MedChemExpress
Code produit. 16468308
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Code produit. 16468308
Marque: Medchem Express HYA0168
MedChemExpress Regadenoson (CVT-3146) is a potent and selective A2A adenosine receptor agonist, with Kis of 290 and 1120 nM for rat and pig adenosine A2A receptor, respectively.
Regadenoson is selective for the adenosine A2A receptor over adenosine A1 and A2B receptors, and shows 13-fold selectivity over the human adenosine A1 receptor. Regadenoson is a vasodilator stress agent has shifted the landscape of vasodilator myocardial perfusion imaging. Regadenoson increases blood-brain barrier (BBB) permeability in rodents.
Spécification
Nom chimique ou matériau Regadenoson
CAS 313348-27-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H18N8O5
Quantité 10 mg
Synonyme CVT-3146
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (128.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=C(N4N=CC(C(NC)=O)=C4)N=C3N)O1)O)O
Poids moléculaire (g/mol) 390.35
Poids de la formule 390.35
Pourcentage de pureté 98.35%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.