Learn More
Régadénoson, Mikromol
Code produit 30463140
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30463140 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463140 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3772.000250
Découvrez Mikromol- votre source de confiance pour les normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. étayant une analyse précise et conforme avec ISO 17034-certifiés conçus pour assurer la confiance de chaque résultat.
Régadénoson, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Regadenoson
CAS 313348-27-5
Noms d’analytes ou de composants Regadenoson
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H18 N8 O5
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2-[4-[(Methylamino)carbonyl]-1H-pyrazol-1-yl]adenosine, CVT 3146, Lexiscan, Regadenoson
Formule InChI InChI=1S/C15H18N8O5/c1-17-13(27)6-2-19-23(3-6)15-20-11(16)8-12(21-15)22(5-18-8)14-10(26)9(25)7(4-24)28-14/h2-3,5,7,9-10,14,24-26H,4H2,1H3,(H,17,27)(H2,16,20,21)/t7-,9-,10-,14-/m1/s1
Type de solution Neat
SMILES CNC(=O)c1cnn(c1)c2nc(N)c3ncn([C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]4O)c3n2
Nom IUPAC 1-[6-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]purin-2-yl]-N-méthylpyrazole-4- carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 390.35
Quantité 250 mg
Poids de la formule 390.14 g/mol