Learn More
Lonza™ Kit SingleQuots™ de milieu de croissance de cellules épithéliales rénales REGM™
Click to view available options
:
hEGF :0,5 ml, insuline :0,5 ml, hydrocortisone :0,5 ml, GA-1000 :0,5 ml, SVF :2,5 ml, transferrine :0,5 ml, triiodothyronine :0,5 ml, épinéphrine :0,5 ml
Description
- Kit SingleQuot™ vendu séparément pour compléter le milieu de base.
- Fait partie du BulletKit™ pour milieu de croissance de cellules épithéliales rénales REGM™ complet (numéro de catalogue CC-3190), composé d’un milieu de base et de suppléments conditionnés ensemble.
- Milieu de base et kit SingleQuot™ formulés pour maintenir et étendre la plupart des cellules épithéliales rénales.
- Comprend les éléments suivants :
- 1 x flacon à bouchon vert avec hEGF, 0,50 ml
- 1 x flacon de bouchon lilas avec insuline, 0,50 ml
- 1 x flacon à bouchon naturel avec hydrocortisone, 0,50 ml
- 1 x flacon à bouchon rouge avec GA-1000, 0,50 ml
- 1 flacon avec SVF, 2,50 ml
- 1 x flacon à bouchon naturel avec transferrine, 0,50 ml
- 1 x flacon ambré avec triiodothyronine, 0,50 ml
- 1 x flacon ambré avec épinéphrine, 0,50 ml
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules épithéliales |
| Type de produit | Suppléments et facteurs de croissance |
| Quantité | hEGF : 0,5 ml, insuline : 0,5 ml, hydrocortisone : 0,5 ml, GA-1000 : 0,5 ml, SVF : 2,5 ml, transferrine : 0,5 ml, triiodothyronine : 0,5 ml, épinéphrine : 0,5 mL |
| Contenu et stockage | hEGF, insuline, hydrocortisone, GA-1000, SVF, transferrine, triiodothyronine, épinéphrine |