missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Regorafenib monohydrate, MedChemExpress

Code produit. 16410207
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16410207

Marque: Medchem Express HY10331A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Regorafenib (BAY 73-4506) monohydrate is an orally active and potent multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor, with IC50 values of 13/4.2/46, 22, 7, 1.5 and 2.5 nM for VEGFR1/2/3, PDGFRβ, Kit, RET and Raf-1, respectively. Regorafenib monohydrate shows very robust antitumor and antiangiogenic activity.

Regorafenib (BAY 73-4506) monohydrate is an orally active and potent multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor, with IC50 values of 13/4.2/46, 22, 7, 1.5 and 2.5 nM for VEGFR1/2/3, PDGFRβ, Kit, RET and Raf-1, respectively. Regorafenib monohydrate shows very robust antitumor and antiangiogenic activity.

Spécification

Nom chimique ou matériau Regorafenib monohydrate
CAS 1019206-88-2
Couleur Orange
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H17ClF4N4O4
Quantité 50 mg
Synonyme BAY 73-4506 monohydrate
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (99.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C(C(F)(F)F)=C1)Cl)NC2=CC=C(OC3=CC(C(NC)=O)=NC=C3)C=C2F.O
Poids moléculaire (g/mol) 500.83
Poids de la formule 500.83
Pourcentage de pureté 97.96%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis