Learn More
Régorafénib monohydraté, Mikromol™
Code produit 30051061
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051061 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051061 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3873.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
monohydrate de régorafénib
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Regorafenib Monohydrate
CAS 1019206-88-2
Noms d’analytes ou de composants Regorafenib Monohydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C21 H15 Cl F4 N4 O3 . H2 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Pyridinecarboxamide, 4-[4-[[[[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]-3-fluorophenoxy]-N-methyl-, hydrate (1:1), Regorafenib Monohydrate
Formule InChI InChI=1S/C21H15ClF4N4O3.H2O/c1-27-19(31)18-10-13(6-7-28-18)33-12-3-5-17(16(23)9-12)30-20(32)29-11-2-4-15(22)14(8-11)21(24,25)26;/h2-10H,1H3,(H,27,31)(H2,29,30,32);1H2
SMILES O.CNC(=O)c1cc(Oc2ccc(NC(=O)Nc3ccc(Cl)c(c3)C(F)(F)F)c(F)c2)ccn1
Nom IUPAC 4-[4-[[4-cloro-3-(trifluorometil)fenil]carbamoilamino]-3-fluorofenoxi]-N-metilpiridina-2-carboxamida; hidrato
Poids moléculaire (g/mol) 500.8307
Quantité 250 mg
Poids de la formule 500,0874 g/mol