Learn More
Corning™ Sérum de veau fœtal régulier
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-4255452
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Type de produit:
Sérum de veau fœtal
Inactivé par la chaleur:
Non
pH:
7,6 ± 0,8
Conditionnement:
500mL
Code produit. 15343681
Marque: Corning™ 35010CV
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le SVF est un supplément de milieu de culture cellulaire couramment utilisé qui aide à soutenir la croissance cellulaire et à satisfaire les exigences métaboliques.
  • Le sérum est collecté et traité de manière aseptique dans une installation conforme aux BPFa
  • Chaque lot de sérum brut est analysé pour l’endotoxine, la concentration résiduelle d’hémoglobine et la qualité microbiologique avant d’être utilisé en production
  • Les lots de sérum brut sont regroupés et mélangés en continu avant la filtration afin d’assurer une qualité constante dans l’ensemble du lot
  • Les lots finaux sont testés pour l’endotoxine, l’hémoglobine, le pH, le mycoplasme et la promotion de la croissance.Des dosages biochimiques et tests de virus sont également disponibles sur demande
  • Le SVF régulier provient de troupeaux dans les pays approuvés par l’USDA (ex :Mexique, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, etc.)
Informations sur la commande
Expédié sous forme congelée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité BPFa
Couleur Jaune ambré à rougeâtre
Contenu et stockage De -25° à -15°C
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 500 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Triple filtration, 0,1 μm
Source Fœtus de veau
Qualité Standard
Concentration en endotoxines ≤ 20 EU/ml
À utiliser avec (application) Utilisé comme supplément aux milieux de culture cellulaire pour aider à soutenir la croissance et le métabolisme cellulaires. Ce produit est uniquement destiné à la recherche.
Inactivé par la chaleur Non
Concentration d’hémoglobine < 30 mg/dl
Osmolalité 315 ± 35 mOsm/kg
pH 7,6 ± 0,8
Teneur en protéines 30 à 50 g/l
Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l’USDA
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche.