Learn More
GCE™ Régulateur de N2 et CO2
Description
Manodétendeur CO2/N2
• Les étuves CO2 Thermo Scientific doivent être alimentées à une pression de 1 bar à partir de bouteilles CO2 200 bar sans tube plongeur, pureté 99,5% à 99,99%. Le premier étage du régulateur indique la pression de la bouteille (max. 200
• Bar). Le second étage régule la pression entre 0,05 et 1,5 bar. Convient aussi pour bouteille azote N2
• Régulateur de pression double
• CO2 ou N2
• Inclus avec raccords pour serrage sur tube rigide 6 ou 6,35mm outube souple 4 à 6mm
• Manodétendeur CO2/N2
• Les étuves CO2 Thermo Scientific doivent être alimentées à une pression de 1 bar à partir de bouteilles CO2 200 bar sans tube plongeur, pureté 99,5% à 99,99%
• Le premier étage du régulateur indique la pression de la bouteille (max. 200 bar)
• Le second étage régule la pression entre 0,05 et 1,5 bar
• Convient aussi pour bouteille azote N2
• Inclus avec jeu de raccords pour serrage sur tube rigide 6 ou 6,35mm ext. ou tubes souples 4 à 6mm int. avec raccords pour serrage sur tube rigide 6 ou 6,35mm outube souple 4 à 6mm
• Les étuves CO2 Thermo Scientific doivent être alimentées à une pression de 1 bar à partir de bouteilles CO2 200 bar sans tube plongeur, pureté 99,5% à 99,99%. Le premier étage du régulateur indique la pression de la bouteille (max. 200
• Bar). Le second étage régule la pression entre 0,05 et 1,5 bar. Convient aussi pour bouteille azote N2
• Régulateur de pression double
• CO2 ou N2
• Inclus avec raccords pour serrage sur tube rigide 6 ou 6,35mm outube souple 4 à 6mm
• Manodétendeur CO2/N2
• Les étuves CO2 Thermo Scientific doivent être alimentées à une pression de 1 bar à partir de bouteilles CO2 200 bar sans tube plongeur, pureté 99,5% à 99,99%
• Le premier étage du régulateur indique la pression de la bouteille (max. 200 bar)
• Le second étage régule la pression entre 0,05 et 1,5 bar
• Convient aussi pour bouteille azote N2
• Inclus avec jeu de raccords pour serrage sur tube rigide 6 ou 6,35mm ext. ou tubes souples 4 à 6mm int. avec raccords pour serrage sur tube rigide 6 ou 6,35mm outube souple 4 à 6mm
Spécification
Spécification
| Matériau | Chromed brass body |
| Ports | Type C (neutral gases) inlet |