Learn More
BINDER™ Sortie de chauffage renforcée
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Renforcé
- Modèle en option de 230 V
- Non en conjonction avec l’option de gestion de la charge
- À utiliser avec les chambres et icubateurs BINDER™
Spécification
Spécification
| Description | Production de chaleur renforcée - Modèle 120/230 V en option, pour un temps de chauffe plus rapide et un temps de récupération amélioré ; max. 300°C |
| À utiliser avec (équipement) | Chambres BINDER FD 56 |
| Matériau | Acier |
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante à 300°C |
| Type | Accessoire, sortie de chauffage |