Learn More
Brady™ Bandes antidérapantes photoluminescentes renforcées en aluminium
Code produit. 11776645
Click to view available options
Couleur:
Noir, Black
Photoluminescent
Dimensions (L x l):
800 x 30 mm
800 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11776645
Marque: Brady™ 251932
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The self-adhesive Reinforced Photoluminescent Aluminum Anti-Slip Strip is ideal for marking the edges of stairs and doorways. Available in different luminous intensities.
  • Self-adhesive aluminium anti-skid strip is ideal for marking the edges of stairs and doorways.
  • Available in different luminous intensities.
Spécification
Description Photoluminescent Anti-skid Strips - Aluminium High intensity / Striped
Dimensions (L x l) 800 x 50 mm
À utiliser avec (application) Panneaux directionnels et de signalisation de sortie
Longueur (impériale) 2.6 ft.
Longueur (métrique) 0,80 m
Quantité d’emballage 1 de chaque
Plage de températures (impériale) -40°F to +230°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +110°C
Épaisseur 0,148 mm
Largeur (impériale) 1.97 in.
Largeur (métrique) 50,00 mm
Couleur Noir, Black
Matériau Aluminium
Type Bandes anti-dérapantes