Learn More
Brady™ Bandes antidérapantes photoluminescentes renforcées en aluminium
The self-adhesive Reinforced Photoluminescent Aluminum Anti-Slip Strip is ideal for marking the edges of stairs and doorways. Available in different luminous intensities.
49.35€ - 64.35€
Spécification
Matériau | Photoluminescent, aluminium |
---|---|
À utiliser avec (application) | Panneaux directionnels et de signalisation de sortie |
Longueur (impériale) | 2.6 ft. |
Longueur (métrique) | 0,80 m |
Quantité d’emballage | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11776645
|
Brady™
251932 |
Noir, Black | 800 x 50 mm |
64.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11766645
|
Brady™
251930 |
Noir, Black | 800 x 30 mm |
49.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11742005
|
Brady™
251928 |
Photoluminescent | 800 x 50 mm |
53.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Self-adhesive aluminium anti-skid strip is ideal for marking the edges of stairs and doorways.
- Available in different luminous intensities.
Spécification
Photoluminescent, aluminium | |
2.6 ft. | |
1 de chaque | |
-40°C à +110°C |
Panneaux directionnels et de signalisation de sortie | |
0,80 m | |
-40°F to +230°F | |
0,148 mm |