Learn More
Brady™ Panneaux d'interdiction de manger et de boire en PP renforcé
Code produit. 11720184
Click to view available options
Diamètre (métrique):
100 mm
315 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11720184
Marque: Brady™ 222970
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panneaux d'interdiction
• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques, pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP rigide: grande souplesse, extrême résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité en extérieur, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Panneau défense de manger et de boire
Spécification
Alternate Part Number PIC 224-DIA 100-B7527
Matériau PP
Quantité 1 de chaque
Description PP renforcé
Diamètre (métrique) 100 mm
À utiliser avec (application) Panneaux d’interdiction d’aliments et de boissons
Épaisseur 0,369 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 120°C
Forme Rond
Texte affiché Interdiction de manger et de boire
Type de produit Panneaux d’interdiction de manger et de boire
Couleur Noir sur blanc