Learn More
Brady™ Panneaux d'interdiction de manger et de boire en PP renforcé
Click to view available options
Diamètre (métrique):
100 mm
315 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Panneaux d'interdiction
• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques, pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP rigide: grande souplesse, extrême résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité en extérieur, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Panneau défense de manger et de boire
• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques, pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP rigide: grande souplesse, extrême résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité en extérieur, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Panneau défense de manger et de boire
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | PIC 224-DIA 100-B7527 |
| Matériau | PP |
| Quantité | 1 de chaque |
| Description | PP renforcé |
| Diamètre (métrique) | 100 mm |
| À utiliser avec (application) | Panneaux d’interdiction d’aliments et de boissons |
| Épaisseur | 0,369 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à 120°C |
| Forme | Rond |
| Texte affiché | Interdiction de manger et de boire |
| Afficher plus |