Learn More
Brady™ Panneaux de sécurité incendie en PP renforcé
Click to view available options
Matériau:
PP
Conditionnement:
1 pièce
Description
Signalisation sécurité incendie
• Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
• Signalisation apposée de préférence au-dessus de l'extincteur ou du point à signaler (robinets d'incendie armés, colonnes sèches, installations de détection automatique d'incendie...)
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide et aluminium
• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Signal couverture anti-feu
• Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
• Signalisation apposée de préférence au-dessus de l'extincteur ou du point à signaler (robinets d'incendie armés, colonnes sèches, installations de détection automatique d'incendie...)
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide et aluminium
• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Signal couverture anti-feu
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | PIC 414-148X148-B7527 |
| Matériau | PP |
| Quantité | 1 de chaque |
| Description | PP renforcé |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour tout un éventail d’applications intérieures et extérieures |
| Hauteur (métrique) | 148 mm |
| Épaisseur | 0,369 mm |
| Largeur (métrique) | 148 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à 120°C |
| Forme | Carré |
| Afficher plus |