Learn More
Brady™ Panneau indicateur de rayonnement laser en PP renforcé
Code produit. 11770194
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11770194
Marque: Brady™ 223480
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panneaux produits dangereux
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières radioactives
Spécification
Alternate Part Number PIC 304-TRI 100-B7527
Matériau PP
Quantité 1 de chaque
Description PP renforcé
À utiliser avec (application) Utilisé pour tout un éventail d’applications intérieures et extérieures
Hauteur (métrique) 100 mm
Température max. (métrique) 120°C
Épaisseur 0,369 mm
Largeur (métrique) 100 mm
Forme Triangulaire
Texte affiché Attention : présence de matières radioactives ou ioniserenden de rayonnement
Type de produit Panneau indicateur de rayonnement laser
Couleur Noir sur jaune