Learn More
Brady™ Panneaux d'avertissement de sécurité en PP renforcé
Click to view available options
Texte affiché:
Pictogramme ATTENTION Surface chaude
Pictogramme Avertissement de zone de danger - !
Hauteur (métrique):
100 mm
178 mm
200 mm
315 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Panneaux d'avertissement
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires: la couleur jaune représente au moins 50% de la surface totale du pictogramme. la couleur de contraste est le noir
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal danger général
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires: la couleur jaune représente au moins 50% de la surface totale du pictogramme. la couleur de contraste est le noir
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal danger général
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC 308-TRI 200-B7527 |
| Matériau | PP |
| Quantité | 1 de chaque |
| Description | PP renforcé |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour tout un éventail d’applications intérieures et extérieures |
| Hauteur (métrique) | 200 mm |
| Épaisseur | 0,369 mm |
| Largeur (métrique) | 200 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à 120°C |
| Afficher plus |