missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Rack renforcé

Code produit. 15661846 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15661846

Marque: BINDER™ 80120684

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Matériau : Acier inox ; À utiliser avec : MK 720, MKF 720, MKT 720, MKFT 720

  • Fabriqués en acier inox
  • Avec un kit d’éléments de fixation (4 pièces)
  • Charge maximale de 50 kg ou 70 kg

Spécification

Description Rack, renforcé - acier inoxydable, avec fixations (1 ensemble de 4)
À utiliser avec (équipement) Chambres BINDER MK 720, MKF 720, MKT 720, MKFT 720
Capacité Max. 70 kg
Matériau Acier inoxydable
Type Accessoire ; Rack
Comprend 1 ensemble de 4 fixations
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis