Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en silicone renforcé
Code produit. 11793974 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
5 mm
12,5 mm
16,0 mm
Diamètre (métrique) externe:
8,0 mm
11,4 mm
18,9 mm
25,6 mm
Pression maximale:
30 bars
40 bars
60 bar
Épaisseur (métrique):
2,5 mm
3,2 mm
4,8 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11793974
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellente résistance à l’écrasement et aux déchirures dans une large gamme d’applications. La tubulure en silicone renforcé Fisherbrand™ est inodore et non toxique.
  • Autoclavables
  • Aspect brillant
  • Translucide et flexible
  • Conforme aux exigences de la FDA (denrées alimentaires)
  • Applications : pharmaceutique, travail à haute pression et température élevée, biotechnologie et aérospatial
Spécification
Certifications/Conformité Approuvé FDA, BFR et WRAS
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 12,5 mm
Diamètre (métrique) externe 18,9 mm
Longueur totale (métrique) 25 m
Épaisseur (métrique) 3,2 mm
Pression maximale 30 bars