Learn More
normes d’étalonnage de l’humidité relative, Rotronic™
Spécification
Spécification
| CAS | 7550-35-8 |
| Formule moléculaire | BrLi |
| Point d’ébullition | 150°C |
| À utiliser avec (équipement) | Humidity Meter |
| Synonyme | Lithium monobromide |
| Clé InChI | AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Li+].[Br-] |
| Nom IUPAC | bromure de lithium(1+) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 86.84 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Humidity Standard 11.3 %RH
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium bromide