Learn More
Thermo Scientific™ Enrichissement ADC Remel™
Click to view available options
Quantité:
10 mL
20 mL
Conditionnement:
10 pièces
Description
L’enrichissement Remel ADC est utilisé dans les milieux Middlebrook.
Spécification
Spécification
| Description | Gélose différentielle à l’acétate (gélose à l’acétate de sodium) |
| Format | D – incliné |
| Type de produit | Enrichissement |
| Quantité | 10 mL |