Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Remel™
Click to view available options
Quantité:
500 g
Description
La gélose Thermo Scientific™ Remel est un milieu à usage général qui fournit une base nutritive pour la culture de nombreux champignons ou levures dans un milieu ou un bouillon en plaques.
Spécification
Spécification
| Description | Gélose |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Gélose |
| Quantité | 500 g |