Learn More
Thermo Scientific™ Sérums pour test d’agglutination Remel™, salmonelles H
Code produit. p-4529197
Click to view available options
Description:
Diagnostic rapide Salmonella H 1 (b, d, E, r)
Diagnostic rapide Salmonella H 2 (b, E, k, L)
Diagnostic rapide Salmonella H 3 (d, E, G, k)
Salmonella H (E) polyvalente, pour eh, enx, enz15
Salmonella H (L) polyvalentes, pour lv, lw, lz13, lz28, lz38, lz40
Salmonella H (y)
Salmonella H (z27)
Salmonella H polyvalente, phase 2 (1,2, 5,6, 7)
Salmonella H (1, 2)
Salmonella H (1, 5)
Salmonella H (1, 6)
Salmonella H (1, 7)
Salmonella H (G) polyvalent pour gm, gp, fg, gq, fgt, gms, gmt, gt, gmq, gpu
Salmonella H (a)
Salmonella H (b)
Salmonella H (c)
Salmonella H (d)
Salmonella H (eh)
Salmonella H (enx)
Salmonella H (f, g)
Salmonella H (gm)
Salmonella H (i)
Salmonella H polyvalent phases 1 et 2
Salmonella H™
Conditionnement:
1 pièce
2mL
Code produit. 13245579
Marque: Thermo Scientific™ R30161601
Utilisés pour l’identification des antigènes H flagellaires des souches de Salmonella par test d‘agglutination sur lame et/ou tube.
Les sérums pour test d’agglutination Remel, Salmonella H sont utilisés pour l’identification des antigènes H flagellaires des souches de Salmonella par test d’agglutination sur lame et / ou tube.
  • Sérums de premier choix également utilisés comme contrôles positifs pour les suspensions colorées de Salmonella
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Coffrets de témoins Positif
Description Salmonella H (i)
Substances à analyser détectables antigènes H flagellaires de souches de salmonelles par test d’agglutination sur lame et / ou tube
Type Sérums agglutinants
Type d’emballage 2 ml/flacon
Quantité 2 ml
Classe d’organisme cible Salmonella H