Learn More
Thermo Scientific™ Sérums pour test d’agglutination Remel™, salmonelles O
Code produit. 11913332
Click to view available options
Description:
Salmonella O facteur 10 (groupe E1)
Salmonella O facteur 11 (groupe F)
Salmonella O facteur 13, 22 (groupe G)
Salmonella O facteur 14 (groupe H)
Salmonella O facteur 15 (groupe E2)
Salmonella O facteur 16 (groupe I)
Salmonella O facteur 19 (groupe E4)
Salmonella O facteur 27 (groupe B)
Salmonella O facteur 39 (groupe Q)
Salmonelles O facteur 9 (groupe D)
Salmonelles O facteurs 3, 10, 15, 19 (groupe E)
Salmonelles O facteur 2 (groupe A)
Salmonelles O facteur 4 (groupe B)
Salmonelles O facteur 5 (groupe B)
Salmonelles O facteur 6, 7 (groupe C1)
Salmonelles O facteur 8 (groupe C2)
Conditionnement:
1 pièce
2mL
Code produit. 11913332
Marque: Thermo Scientific™ R30957101
Utilisés pour l’identification des antigènes O somatiques de souches de salmonelles par test d‘agglutination sur lame et / ou tube.
Les sérums pour test d’agglutination Remel, Salmonella O, sont utilisés pour l’identification des antigènes O somatiques de souches de Salmonella par test d’agglutination sur lame et/ou tube.
  • Sérums de premier choix également utilisés comme contrôles positifs pour les suspensions colorées de Salmonella
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Coffrets de témoins Positif
Description Salmonelles O facteur 6, 7 (groupe C1)
Substances à analyser détectables antigènes O somatiques de souches de Salmonelles par épreuve d‘agglutination sur lame et/ou tube
Type Sérums agglutinants
Groupe d’organismes Groupe C1
Type d’emballage 2 ml/flacon
Quantité 2 ml
Classe d’organisme cible Salmonella O