Learn More
Thermo Scientific™ Sérums agglutinants pour test d’agglutination Remel™, Shigella boydii polyvalent
Code produit. 11474059
Click to view available options
Description:
Shigella boydii Polyvalent 1 (1 à 6)
Shigella boydii Polyvalent 2 (7 à 11)
Shigella boydii Polyvalent 3 (12 à 15)
Quantité:
2 ml
Substances à analyser détectables:
Cultures de Shigella par un test rapide d’agglutination sur lame
Conditionnement:
2mL
Code produit. 11474059
Marque: Thermo Scientific™ R30164001
Utilisés pour l’identification sérologique des cultures de Shigella par un test rapide d’agglutination sur lame.
Les sérums agglutinants Remel, Shigella boydii Polyvalent sont utilisés pour l’identification sérologique des cultures de Shigella par un rapide test d’agglutination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Shigella boydii Polyvalent 2 (7 à 11)
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables Cultures de Shigella par un test rapide d’agglutination sur lame
Format Flacon
Type d’emballage 2 ml/flacon
Quantité 2 ml