Learn More
Thermo Scientific™ Sérums agglutinants pour test d’agglutination Remel™, Shigella boydii polyvalent
Click to view available options
Description:
Shigella boydii Polyvalent 1 (1 à 6)
Shigella boydii Polyvalent 2 (7 à 11)
Shigella boydii Polyvalent 3 (12 à 15)
Quantité:
2 ml
Substances à analyser détectables:
Cultures de Shigella par un test rapide d’agglutination sur lame
Conditionnement:
2mL
Description
Les sérums agglutinants Remel, Shigella boydii Polyvalent sont utilisés pour l’identification sérologique des cultures de Shigella par un rapide test d’agglutination.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Description | Shigella boydii Polyvalent 2 (7 à 11) |
| Marquage CE | Oui |
| Substances à analyser détectables | Cultures de Shigella par un test rapide d’agglutination sur lame |
| Format | Flacon |
| Type d’emballage | 2 ml/flacon |
| Quantité | 2 ml |