Learn More
Thermo Scientific™ Ninhydrine Remel™ BactiDrop™
Description
Détectez l’hydrolyse de l’hippurate de sodium par des streptocoques bêta-hémolytiques, Gardnerella vaginalis et Campylobacter jejuni avec la ninhydrine Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™. Le test d’hydrolyse de l’hippurate détermine la capacité des streptocoques du groupe B, ainsi que d’autres bactéries, à hydrolyser enzymatiquement l’hippurate de sodium1-3. Hwang et Ederer ont utilisé le réactif de ninhydrine dans une méthode rapide pour détecter l’hydrolyse de l’hippurate par le produit de glycation4.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 20°C à 25°C |
| Description | Ninhydrine BactiDrop |
| Marquage CE | Oui |
| Substances à analyser détectables | hydrolyse de l’hippurate de sodium |
| Quantité | 50 x 0,75 ml |
Sécurité et traitement
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.