Learn More
Thermo Scientific™ Hydroxyde de potassium Remel™ BactiDrop™
Description
Préparez des échantillons cliniques pour l’examen microscopique d’éléments fongiques avec de l’hydroxyde de potassium Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™. Le manuel de laboratoire sur la mycologie médicale recommande l’utilisation de 10 % de KOH pour détecter rapidement les éléments fongiques1. McGowan a signalé l’utilisation de 10 % de KOH, mais a averti qu’un manque de contraste entre les éléments fongiques et les échantillons cliniques peut se produire2. Par conséquent, la microscopie à contraste de phase a été recommandée pour une meilleure visibilité. La formulation de 10 % de KOH est recommandée par le laboratoire de mycologie clinique Mayo3.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 20°C à 25°C |
| Description | Hydroxyde de potassium BactiDrop |
| Marquage CE | Oui |
| Substances à analyser détectables | échantillons cliniques pour l’examen microscopique d’éléments fongiques |
| Quantité | 50 x 0,75 ml |
Sécurité et traitement
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.