Learn More
Thermo Scientific™ Kit de test d’agglutination au latex BactiStaph™
Click to view available options
Quantité:
150 tests/kit
450 tests/kit
Conditionnement:
150 tests
450 tests
Description
Identifiez rapidement Staphylococcus aureus et distinguez-le des autres staphylocoques en détectant le facteur d’agglutination et la protéine A grâce au kit de test d’agglutination au latex Thermo Scientific™ BactiStaph™.
Utilisez ce test rapide grâce aux particules de latex capables de détecter simultanément le facteur d’agrégation et la protéine A. L’agglutination de particules blanches de latex est visible à l’œil nu dans un délai de 60 secondes et représente une réaction positive.
Utilisez-le avec les colonies présumées de S. aureus. Avant le test, les colonies présumées doivent subir une coloration de Gram et un test de mise en évidence de la catalase pour vérifier la présence d’un staphylocoque.
Bien que les staphylocoques soient généralement présents sur la peau et dans les muqueuses, ils ont été associés à de nombreuses infections humaines et animales. S.aureus et d’autres staphylocoques positifs à la coagulase ont été identifiés comme la cause d’infections suppuratives, d’intoxication alimentaire et du syndrome de choc toxique. Ils ont été isolés de presque tous les sites anatomiques.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Utilisez-le avec les colonies présumées de S. aureus. Avant le test, les colonies présumées doivent subir une coloration de Gram et un test de mise en évidence de la catalase pour vérifier la présence d’un staphylocoque.
Bien que les staphylocoques soient généralement présents sur la peau et dans les muqueuses, ils ont été associés à de nombreuses infections humaines et animales. S.aureus et d’autres staphylocoques positifs à la coagulase ont été identifiés comme la cause d’infections suppuratives, d’intoxication alimentaire et du syndrome de choc toxique. Ils ont été isolés de presque tous les sites anatomiques.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Coffrets de témoins | Positif, négatif |
| Description | Kit de test d’agglutination au latex BactiStaph |
| Marquage CE | Oui |
| Substances à analyser détectables | Facteur et protéine A pour l’identification de Staphylococcus aureus |
| Type | Kit de test de Staphylococcus aureus |
| Comprend | Réactif au latex, contrôle positif, contrôle négatif, lames jetables, bâtonnets d’agitation |
| Matériau | Latex |
| Quantité | 450 tests/kit |
| Classe d’organisme cible | Staphylococcus aureus |