Learn More
Thermo Scientific™ Plasma pour détection de coagulase Remel™
Click to view available options
Quantité:
5 mL
15 ml
25 ml
6 x 5 ml
Conditionnement:
15mL
25mL
5mL
6 pièces
Description
Le plasma pour détection de coagulase Remel Thermo Scientific™ est utilisé pour détecter l’enzyme coagulase dans les staphylocoques.
- Plasma de lapin avec EDTA
- Lyophilisé
Spécification
Spécification
| Description | Plasma pour détection de coagulase |
| Marquage CE | Oui |
| Substances à analyser détectables | Staphylocoques |
| Type | Plasma pour détection de coagulase |
| À utiliser avec (application) | Détection d’immunoessai enzymatique |
| Quantité | 5 mL |