Learn More
Thermo Scientific™ Milieu de test de dermatophytes (DermaTube)
Code produit. 15414924
Click to view available options
Quantité:
10 x 12 ml
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 15414924
Marque: Thermo Scientific™ R241045
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Facilitez l’isolement sélectif et différentiel des champignons pathogènes à partir de sources cutanées à l’aide du milieu de test de dermatophytes (DermaTube).
Facilitez l’isolement sélectif et différentiel des champignons pathogènes à partir de sources cutanées à l’aide du milieu de test des dermatophytes Thermo Scientific™ Remel™ (DermaTube).Ce milieu a été formulé par Taplin et al. pour une utilisation dans des endroits où la formation spécialisée et l’examen microscopique ne sont pas disponibles1.Un indicateur de pH et trois agents antimicrobiens sont incorporés dans la gélose afin de fournir un milieu différentiel et sélectif pour l’isolement de dermatophytes appartenant aux genres Microsporum, Trichophyton ou Epidermophyton.
Les dermatophytes sont des champignons qui possèdent des propriétés kératinolytiques qui leur permettent d’envahir la peau, les ongles et les cheveux2.Les infections causées par ces organismes sont communément appelées teigne tonsurante et sont classées sous le mot latin tinea suivi de la zone du corps infectée3.Facilitez l’isolement sélectif et différentiel des champignons pathogènes à partir de sources cutanées à l’aide du milieu de test de dermatophytes (DermaTube).
  • Prêt à l’emploi :le confort de milieux de culture préparés.
  • Milieu sélectif :Le cyclohexamide, le chloramphénicol et la gentamicine sont des agents sélectifs qui inhibent la plupart des champignons saprophytes et de nombreuses bactéries à Gram-positif et Gram-négatif, dont certaines Pseudomonas.
  • Facile à identifier :Le rouge de phénol est un indicateur de pH qui détecte les métabolites alcalins produits par les dermatophytes, ce qui entraîne un développement de la couleur rouge du milieu.
Ce milieu est recommandé pour une utilisation dans des procédures qualitatives.Ce milieu contient des peptones de soja qui fournissent l’azote et les composés de carbone nécessaires à la croissance des micro-organismes.Le dextrose est une source d’énergie.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays.Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description DermaTube™
Format Tube de 27 mm x 70 mm
Type de produit Milieux de culture
Quantité 10 x 12 ml