Learn More
Thermo Scientific™ Safranine de Gram Remel™
Click to view available options
Quantité:
5/paquet
Pièce
Tamaño de la unidad:
250mL
4L
5 pièces
Descripción
La safranine de Gram Thermo Scientific™ Remel est un contre-colorant utilisé dans les procédures de coloration de Gram.
- Pour les procédures qualitatives permettant de différencier les micro-organismes gram-positifs des micro-organismes gram-négatifs
- Les colorations de Gram sélectionnées portent le marquage CE
Especificaciones
Especificaciones
| Type | Safranine |
| Quantité | Pièce |
| Certifications/Conformité | Marquage CE |
| Volume (métrique) | 3,785 L |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido