Learn More
Thermo Scientific™ Safranine de Gram Remel™
Product Code. 12623668
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5/paquet
Pièce
missing translation for 'unitSize'
250mL
4L
5 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12623668
Brand: Thermo Scientific™ R40059
This item is not returnable. View return policy
La safranine de Gram Thermo Scientific™ Remel est un contre-colorant utilisé dans les procédures de coloration de Gram.
La safranine de Gram Thermo Scientific™ Remel est un contre-colorant utilisé dans les procédures de coloration de Gram.
  • Pour les procédures qualitatives permettant de différencier les micro-organismes gram-positifs des micro-organismes gram-négatifs
  • Les colorations de Gram sélectionnées portent le marquage CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Safranine
Quantité 5/paquet
Certifications/Conformité Marquage CE
Volume (métrique) 5 x 250 ml
compliance-icons
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.