Learn More
Thermo Scientific™ Disque d’hippurate
Description
Détectez rapidement l'hydrolyse de l'hippurate de sodium par des streptocoques β-hémolytiques, Gardnerella vaginalis et Campylobacter jejuni à l'aide d'un disque de l'hippurate Thermo Scientific™ Remel™ imprégné de réactif. Hwang et Ederer ont utilisé le réactif de ninhydrine dans une méthode rapide pour détecter l'hydrolyse de l'hippurate par le produit de glycation1. Jolly a ensuite décrit des critères minimaux pour l'identification de G. vaginalis, y compris l'hydrolyse de l'hippurate2. En 1989, Cacho et al. ont également évalué l'utilisation du disque de l'hippurate dans l'identification de Campylobacter spp3.
Détectez rapidement l’hydrolyse de l’hippurate de sodium par des streptocoques β-hémolytiques, Gardnerella vaginalis et Campylobacter jejuni à l’aide d’un disque de l’hippurate imprégné de réactif. Le test d’hydrolyse de l’hippurate détermine la capacité des streptocoques du groupe B, ainsi que d’autres bactéries, à hydrolyser enzymatiquement l’hippurate de sodium4,5.
- Prêt à l’emploi : Disque imprégné de réactif
- Test rapide : Les résultats sont obtenus en 30 minutes.
- Facile à identifier : Une réaction de condensation se produit avec l’hydrindantine, l’ammoniac et la ninhydrine résiduelle pour produire le complexe coloré violet final pour une réaction positive et une couleur gris clair pour une réaction négative.
L’acide hippurique est hydrolysé par l’enzyme hippuricase en glycine et en acide benzoïque. La ninhydrine évoque une réaction en cinq étapes commençant par la déamination de la glycine pour former de l’hydrindantine (une forme réduite de la ninhydrine), du dioxyde de carbone et de l’ammoniac.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Description | Disque d’hippurate |
| Marquage CE | Oui |
| Format | Flacon |
| Type d’emballage | 1 kit |
| Quantité | 25 tests/kit |