Learn More
Thermo Scientific™ Disque LAP avec réactif
Description
Détectez rapidement l’activité de la leucine aminopeptidase dans les streptocoques et les espèces apparentées à l’aide du disque LAP avec réactif.
Détectez rapidement l’activité de la leucine aminopeptidase dans les streptocoques et les espèces apparentées à l’aide du disque Thermo Scientific™ Remel™ LAP avec réactif. En 1984, Colman et Ball ont indiqué que, contrairement aux streptocoques, les espèces Aerococcus ne produisent pas de leucine aminopeptidase (LAP)1. Les souches Aerococcus ont été systématiquement négatives pour la leucine aminopeptidase, tandis que les souches Enterococcus et Streptococcus ont donné des réactions positives. La LAP, en association avec PYR et d’autres tests classiques, est un paramètre important pour identifier Aerococcus, Leuconostoc, Pediococcus et d’autres espèces apparentées2-4.
La leucine aminopeptidase (LAP) est un ensemble diversifié d’exopeptidases qui catalysent l’hydrolyse des résidus de leucine à partir des amino-terminis de protéines ou de peptides. La LAP est une enzyme omniprésente chez les animaux, les plantes, les procaryotes et les microbes. Le test de la LAP doit être effectué sur des cultures pures ou isolées de cocci sans catalase et à gram positif, de 18 à 72 heures.
- Prêt à l’emploi : Disque imprégné de réactif.
- Test rapide : Les résultats sont obtenus en 5 à 6 minutes.
- Facile à identifier : Un changement de couleur passant du rose au rouge indique un test positif alors qu’aucun changement de couleur ou une couleur légèrement jaune indique un test négatif.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Description | Kit Murex Lap/50/boîte. |
| Marquage CE | Oui |
| Comprend | Disque LAP et développeur couleur inclus |
| Quantité | 50 tests/kit |
Sécurité et traitement
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.