Learn More
Thermo Scientific™ Gélose LES m Endo Remel™
Description
Recommandé pour la culture et le dénombrement des bactéries coliformes dans l’eau par la méthode de filtration sur membrane.
Cultivez et dénombrez les bactéries coliformes de l’eau par méthode de filtration sur membrane à l’aide du LES de la gélose m-ENDO LES(déshydraté) Thermo Scientific™ Remel™. Le milieu Endo a été proposé pour la première fois par Endo en 1904 et a permis de différencier les fermenteurs et les non-fermenteurs de lactose. Le milieu de gélose m-ENDO LES est préparé selon la formulation de la Lawrence Experimental Station (LES) de McCarthy, Delaney et Grasso1 et utilisé pour le dénombrement des organismes coliformes dans l’eau2. Il est recommandé par l’American Public Health Association (APHA) pour le dénombrement des organismes coliformes dans l’eau, les eaux usées et les denrées alimentaires2,3.
Les coliformes sont des organismes indicateurs utilisés pour évaluer l’efficacité du traitement et de la désinfection de l’eau et pour surveiller l’intégrité sanitaire de l’eau et des eaux usées.Il s’agit de bactéries aérobies ou anaérobies facultatives, à Gram-négatif et asporulées qui peuvent fermenter le lactose et produire de l’acide et du gaz.
Utilisez la gélose m ENDO LES pour dénombrer les coliformes par filtration sur membrane.
- Milieu sélectif :Le laurylsulfate de sodium et le désoxycholate de sodium inhibent les non-coliformes
- Recommandé par l’American Public Health Association (APHA) dans les méthodes normalisées d’examen de l’eau et des eaux usées et le recueil des méthodes d’examen microbiologique des aliments2,3
- Facile à interpréter :Les coliformes forment des colonies rouges avec une gaine verte métallique en moins de 24 heures lorsqu’ils sont incubés à 35°C
Ce milieu contient du lactose comme source de glucides.La peptone de caséine et la polypeptone de viande de caséine fournissent des nutriments essentiels pour la croissance des bactéries.L’extrait de levure agit comme une séquence activatrice de croissance et fournit les vitamines du complexe B.Le phosphate monopotassique et dipotassique sert de tampons alors que le chlorure de sodium fournit des électrolytes et maintient l’équilibre osmotique.Le laurylsulfate de sodium et le désoxycholate de sodium sont des agents sélectifs qui inhibent la croissance des bactéries à gram-positif.La fuchsine de base est l’indicateur de pH.La gélose est l’agent solidifiant.
La fermentation du lactose produit de l’acétaldéhyde qui réagit avec le sulfite de sodium et la fuchsine de base pour former des colonies rouges.On observe une gaine verte métallique lorsque l’organisme produit des aldéhydes avec la fermentation rapide du lactose.Les colonies qui ne fermentent pas le lactose sont transparentes, incolores ou rose clair.
Sur la gélose m-Endo LES, les coliformes apparaissent sous forme de colonies rouges avec une gaine verte métallique.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays.Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Description | Gélose m LES ENDO |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Gélose |
| Quantité | 500 g |
Non destiné à un usage IVD.