Learn More
Thermo Scientific™ Gélose au sel de mannitol (déshydratée)
Description
Isolez sélectivement et différemment les staphylococci des échantillons cliniques et non cliniques à l’aide de la gélose au sel de mannitol.
Isolez sélectivement et différemment les staphylococci à l’aide de la gélose au sel de mannitol (déshydratée) Thermo Scientific™ Remel™. Cette gélose au mannitol rouge de phénol contient 7,5 % de chlorure de sodium comme agent sélectif, comme indiqué par Koch en 19421. La plupart des souches de staphylococci à coagulase positive se développent sur cette gélose, produisant des zones jaunes en raison de la fermentation du mannitol, tandis que les souches de staphylocoques à coagulase négative produisent de petites colonies sans changement de couleur dans le milieu environnant. Cette gélose est formulée conformément aux directives de la pharmacopée américaine harmonisée (USP) / pharmacopée européenne (EP)2,3.
La gélose au sel mannitol est un milieu solide sélectif et différentiel pour isoler les staphylocoques par leur capacité à fermenter le mannitol.
- Conforme aux normes USP et EP :Formulé conformément aux directives de la pharmacopée américaine harmonisée (USP)/pharmacopée européenne (EP)2,,3.
- Facile à différentier :Différencie les staphylocoques à coagulase positive et à coagulase négative sur la base de la fermentation du mannitol
- Sélectif :Le chlorure de sodium à une concentration de 7,5 % inhibe de nombreuses bactéries autres que les staphylocoques.
Ce milieu contient des peptones de viande et de la caséine qui fournissent de l’azote, des acides aminés et des peptides nécessaires à la croissance bactérienne.Le chlorure de sodium à 7,5 % est un agent sélectif qui inhibe de nombreuses bactéries autres que les staphylocoques.Le rouge de phénol est l’indicateur de pH qui provoque un changement de couleur dans le milieu, du rouge orange au jaune lorsque de l’acide est produit.Les colonies de staphylocoques qui fermentent le mannitol seront entourées d’une zone jaune, alors que celles qui ne fermentent pas le mannitol ne présenteront aucun changement de couleur (rouge).
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays.Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Référence industrielle :USP |
| Description | Gélose mannitol sel |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Gélose |
| Quantité | 500 g |
Pour un usage en laboratoire uniquement