Learn More
Thermo Scientific™ Étalons pour la mesure de la turbidité équivalente McFarland Remel™
Code produit. p-4532097
Click to view available options
Description:
Kit d’étalons de turbidité (1 de chaque : 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0)
turbidité standard 1,0
turbidité standard 2,0
turbidité standard 3,0
turbidité standard 4,0
Étalon de turbidité 0.5
Étalon de turbidité 5.0
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 10036782
Marque: Thermo Scientific™ R20421
L’étalon pour la mesure de la turbidité équivalente Thermo Scientific™ Remel McFarland est conditionné dans une boîte en plastique avec une carte de comparaison visuelle.
L’étalon pour la mesure de la turbidité équivalente Thermo Scientific™ Remel McFarland est conditionné dans une boîte en plastique avec une carte de comparaison visuelle.
  • Le tube mesure 15 x 103 mm et s’adapte à la plupart des spectrophotomètres
  • La technologie en polystyrène prolonge la durée de conservation
Inclut :
1 de chaque : 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit d’étalons de turbidité (1 de chaque : 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0)
Comprend 1 de chaque de 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0
Taille de la tubulure 15 x 103 mm