Learn More
Thermo Scientific™ Contrôle de coloration AFB QC-Slide™ Remel™
Click to view available options
Quantité:
10 lames / boîte
45 lames / boîte
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le contrôle de coloration AFB QC-Slide Remel est une lame de contrôle de la qualité fixée à la chaleur pour les procédures de coloration des bacilles rapides à l’acide.
Spécification
Spécification
| Description | Contrôle de coloration AFB |
| Format | Lame en verre |
| Type de produit | Contrôle de coloration AFB |
| Type d’emballage | 10 lames / boîte |
| Quantité | 10 lames / boîte |