Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de sédimentation, stérile, gélose trypticase soja (irradiée)
Click to view available options
Quantité:
10/paquet
20/paquet
Format:
Boîte simple – Double + poche
Plaque de 15 mm x 150 mm - Double + Sachet
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
Description
La boîte de sédimentation de gélose trypticase soja stérile (irradiée) Thermo Scientific™ Remel est utilisée pour les cultures de bactéries, levures et champignons.
- Les plaques de sédimentation (poche simple et poche double) sont fabriquées dans un environnement de salle blanche
- Cela offre le plus haut niveau de garantie de stérilité sans compromettre les caractéristiques de croissance
- Chaque lot est soumis à des tests pour garantir des résultats homogènes et reproductibles
- Taille de la plaque : 85 x 13mm
Spécification
Spécification
| Description | Gélose trypticase soja stérile pour plaque de sédimentation |
| Format | Boîte simple – Double + poche |
| Type de produit | Gélose |
| Quantité | 10/paquet |
| Dimensions (Dia. x H) | 85 x 13 mm |
Non destiné à un usage IVD.