Learn More
Thermo Scientific™ Gélose trypticase soja pour plaque de sédimentation
Code produit. p-4523364
Click to view available options
Quantité:
10/paquet
Format:
Plaque de 32 ml ; 15 mm x 85 mm ; double + sachet
Plaque de 15 mm x 100 mm - Double + Sachet
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 17425539
Marque: Thermo Scientific™ R111879
Isolez et cultivez une grande variété d’organismes comme les bactéries, les levures et les champignons à l’aide de la gélose trypticase soja pour plaque de sédimentation.
La plaque de sédimentation de gélose trypticase soja Thermo Scientific™ Remel est utilisée pour la culture de bactéries, levures et champignons.
La gélose trypticase soja est préparée conformément à la formule standard pour le milieu gélosé à digestion soja-caséine selon la Pharmacopée américaine(USP) 5. La gélose trypticase soja est complétée par du sang pour faciliter la croissance de bactéries plus exigeantes ou d’agents antimicrobiens afin de permettre la sélection de divers groupes microbiens de la flore mixte.
  • Recommandé pour une utilisation par les méthodes officielles d’analyse d’AOAC International, IDF et USDA3,4
  • Prêt à l’emploi : la facilité d’utilisation de milieux de culture préparés
Ce milieu contient de la caséine et des peptones de soja qui fournissent de l’azote, des amino-acides et des peptides nécessaires à la croissance bactérienne. Le dextrose fournit une source d’énergie directement accessible. Le chlorure de sodium fournit des électrolytes essentiels et assure l’équilibre osmotique.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Gélose trypticase soja pour plaque de sédimentation
Format Plaque de 15 mm x 100 mm - Double + Sachet
Type de produit Gélose
Quantité 10/paquet
Non destiné à un usage IVD.