Learn More
Thermo Scientific™ Gélose glucosée SP4 (avec acétate de thallium, pénicilline)
Description
Isolez, différenciez et maintenez les espèces de Mycoplasma, y compris les Mycoplasma pneumoniae, avec ce milieu sélectif, prêt à l’emploi.
Isolez, différenciez et maintenez les espèces de Mycoplasma, notamment les Mycoplasma pneumoniae avec la Gélose glucosée SP4 Thermo Scientific™ Remel™ (avec acétate de thallium, pénicilline).Le glucose dans le milieu est métabolisé par certaines bactéries Mycoplasma spp., notamment la bactérie M. pneumoniae, faisant passer l’indicateur rouge de phénol du rouge au jaune en raison d’un déplacement d’acide.La pénicilline et l’acétate de thallium sont des agents sélectifs qui inhibent de nombreuses bactéries autres que les bactéries Mycoplasma spp.
Les Mycoplasma sont les agents responsables de la pleuropneumonie bovine.Les Mycoplasma Spp. sont beaucoup plus petites que la plupart des bactéries et se distinguent par l’absence de paroi cellulaire.Bien que la plupart d’entre elles soient considérées comme des flores microbiennes commensales, certaines sont devenues des agents pathogènes bien répandus, capables de provoquer des infections, voire des complications graves1,2.Sachant que ces organismes possèdent une quantité extrêmement réduite de matériel génétique, leurs besoins nutritionnels pour la culture sont très élevés.
La gélose glucosée SP4 (avec acétate de thallium et pénicilline) est un milieu très nutritif pour la culture des espèces de Mycoplasma, notamment la Mycoplasma pneumoniae.
- Sélectif : la pénicilline et l’acétate de thallium rendent le milieu sélectif pour les Mycoplasma
- Facilité d’utilisation : des milieux de culture prêts à l’emploi.
La gélose glucosée SP4 (avec acétate de thallium, pénicilline) est un milieu hautement nutritif grâce à l’ajout d’infusion de cœur de bœuf, de peptone complétée par des extraits de levure, de milieu CMRL 1066 et de sérum fœtal bovin.Les extraits de levure sont une source de vitamines du complexe B et améliorent la croissance.Le sérum fœtal de bovin apporte du cholestérol et des protéines.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays.Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Description | SP4 Glucose Agar |
| Format | 15mm x 60mm Plate |
| Type de produit | Agar |
| Quantité | 10/Pk. |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.