Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Tergitol 7
Code produit. 15288977
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 15288977
Marque: Thermo Scientific™ R454802
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Isolez les organismes coliformes avec ce milieu.
Isolez les organismes coliformes à l’aide de la Thermo Scientific™ Remel™ gélose Tergitol 7.
Formulé par Pollard1. Formulé par Chapman pour l’isolement sélectif et la récupération accrue des organismes coliformes2,3.
Isolez les organismes coliformes à l’aide de la gélose Tergitol 7 du milieu solide.
  • Sélectif : le Tergitol est un agent sélectif qui inhibe la croissance des organismes à Gram positif et du Proteus
  • Facile à lire : apparition de colonies jaunes sur le milieu par les microorganismes qui fermentent le lactose en raison de la réaction de l’indicateur de thymol de Brom
La gélose Tergitol 7 contient de la caséine et des peptones de viande qui fournissent de l’azote, des amino-acides et des peptides nécessaires à la croissance bactérienne.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Gélose Tergitol 7
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture
Quantité 500 g