Learn More
Thermo Scientific™ Test d’hémagglutination M
Description
Effectuez une mesure semi-quantitative des auto-anticorps contre l’antigène microsomique de la thyroïde humaine à l’aide du test d’hémagglutination M.
Effectuez une mesure semi-quantitative des auto-anticorps contre l’antigène microsomique de la thyroïde humaine à l’aide du test d’hémagglutination Thermo Scientific™ Remel™ Thymune™M. Ce test est basé sur le système d’hémagglutination passive de Boyden, utilisé pour la première fois pour détecter des anticorps de la thyroglobuline par Witebsky et Rose7. Il a été établi que les auto-anticorps contre plusieurs composants thyroïdiens1,4 sont associés à des lésions inflammatoires destructrices de la glande thyroïde. Les anticorps contre ces composants, à savoir la thyroglobuline et l’antigène microsomique, sont d’une importance particulière pour les diagnostics3,5,6.
Les tests d’hémagglutination à la thyroglobuline fournissent des preuves prédictives concernant une possible dysfonction thyroïdienne chez les patients atteints d’autres troubles endocriniens auto-immuns tels que la maladie d’Addison, le diabète sucré insulino-dépendant ou les auto-immunopathies polyendocriniennes, ainsi que chez les membres de familles sujettes à l’auto-immunité spécifique d’organes. Les anticorps détectés par le test d’hémagglutination microsomique sont le principal marqueur circulant de la maladie thyroïdienne auto-immune chez l’humain.
- Un test simple et reproductible.
- Facile à lire : Les cellules enduites d’antigènes microsomiques sont agglutinées par des auto-anticorps spécifiques, en produisant un tapis uniforme de cellules au fond d’un puits de microtitration et en indiquant une réaction positive ; le manque d’agglutination est indiqué par les cellules formant un anneau ou un bouton serré, ce qui représente une réaction négative.
- La combinaison de tests de thyroglobuline et d’hémagglutination microsomique détectera pratiquement tous les goitres Hashimoto et environ 90 % des cas primaires de myxœdème.
- Diagnostic différentiel de la thyrotoxicose primaire et de diverses tachycardies, états d’anxiété, perte de poids ou diarrhée inexpliquée.
L’antigène microsomique purifié est isolé des glandes thyrotoxiques humaines. La fraction microsomique est ensuite liée à la surface des érythrocytes de dindes2 qui ont été traités avec de l’acide tannique et ces cellules ‘sensibilisées’ s’agglutinent en présence d’auto-anticorps spécifiques. Une petite proportion de sérums humains sont réactifs contre les cellules de dinde, ce qui donne lieu à une agglutination non spécifique des cellules sensibilisées. Ces réactions non spécifiques peuvent être détectées au moyen de cellules témoins non sensibilisées. Les cellules de test et de contrôle sont traitées avec de la formaline et lyophilisées pour assurer une stabilité à long terme lors du stockage.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Description | Thymune-M |
| Marquage CE | Oui |
| Quantité | 50 tests/kit |