Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Tryptic Soy Agar
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5 kg
Conditionnement:
3kg
500g
Description
Remel Tryptic Soy Agar (TSA Agar) (Dehydrated) is used for the cultivation of a wide variety of nonfastidious microorganisms.
Spécification
Spécification
| Description | Gélose Trypticase soja |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Gélose |
| Quantité | 500 g |
Pour un usage en laboratoire uniquement