Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Tryptic Soy Broth
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Description
Remel Tryptic Soy Broth (TSB) (Soybean Casein Digest) (Dehydrated) is used for the cultivation of a wide variety of nonfastidious microorganisms.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Référence industrielle :USP |
| Description | Bouillon trypticase soja (TSB) (digestion de caséine de soja) |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieux de culture déshydratés |
| Quantité | 500 g |
Pour un usage en laboratoire uniquement