Learn More
BRAND™ Système de distribution à distance et accessoires pour distributeurs adaptables sur flacons Dispensette BRAND
Code produit. 10623012 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Type de produit:
Tubulure FEP
Longueur (métrique):
1 m
Code produit. 10623012
Marque: BRAND™ 704269
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoires pour faciliter la distribution à distance avec un distributeur adaptable sur flacons Dispensette S ou Dispensette S Organic BRAND. Distributeur non inclus.
  • 704261 - Système de distribution à distance pour distributeur Dispensette. Montage mural inclus
  • 704267 - tube de remplissage de 10 mètres
  • 704269 - Tube de remplissage de 1 mètre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tubulure FEP
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Translucide
Matériau FEP
À utiliser avec (application) Distribution à distance
À utiliser avec (équipement) Dispensette™
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 1 m