Learn More
GA International Removable Cryogenic Labels for Laser Printers
Click to view available options
Dimensions (LxW):
24 x 13 mm
31 x 22 mm
36 x 14 mm
45 x 20 mm
63,5 x 25,4 mm
Conditionnement:
1152 pièces
1600 pièces
2560 pièces
528 pièces
896 pièces
Description
- Glove-friendly adhesive ensures the labels can be removed easily without leaving any glue residue
- Resist extreme cryogenic temperatures in liquid and vapor phase liquid nitrogen, up to -196°C
- Printable by all major desktop laser printers
- Resistant to gamma irradiation (tested up to 50 KGy)
Spécification
Spécification
| Type d’adhésif | Removable |
| Couleur | White |
| Finition | Medium Gloss |
| Format | Sheet |
| Matériau | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Laser |
| Type de produit | Label |
| Stérilité | Non stérile |
| Étiquettes par feuille | 33/Sheet |
| Nb par paquet | 16/Pk. |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.