Learn More
Brady™ Removable Thermal Transfer Printable Labels
Code produit. 17251654
Change view
Click to view available options
Hauteur (métrique):
12,7 mm
25,4 mm
Étiquettes par rangée:
1
3
Répétition verticale (métrique):
15,2 mm
28,6 mm
Largeur (métrique):
25,4 mm
50,8 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Hauteur (métrique) Étiquettes par rangée Répétition verticale (métrique) Largeur (métrique) unitSize
17251654 25,4 mm 1 28,6 mm 50,8 mm 1 pièce
17241654 12,7 mm 3 15,2 mm 25,4 mm 1 pièce
2 options
Code produit. 17251654
Marque: Brady™ 139553
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Printable, removable polyester labels for Thermal Transfer Printers.
  • Ideal for laboratory applications
  • For use on bottles, flasks, and glassware
  • Removable
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Type d’adhésif Acrylic, Removable
Revêtement None
Couleur White
Finition Gloss
Format Die-cut
Matériau Polyester (B-533)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification générale, étiquetage de laboratoire
À utiliser avec (équipement) Imprimantes séries BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus et IP™, imprimantes THT avec mandrin de 76 mm
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -70°C
Modèle THT-17-533-3
Nb par paquet 3000 Label(s) / Roll
Quantité 3000 Labels
Forme Rectangle
Dimensions 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Plage de températures (impériale) -94°F to +212°F
Plage de températures (métrique) -70°C à +100°C
Épaisseur (impériale) 0.003 in.
Épaisseur (métrique) 0.076 mm
Répétition verticale (métrique) 28,6 mm
Dimensions (LxW) 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Longueur (impériale) 1 in.
Largeur (impériale) 2 in.
Largeur (métrique) 50,8 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 50.80 mm
Hauteur (impériale) 1 in.
Hauteur (métrique) 25,4 mm
Alternate Part Number THT-17-533-3