Learn More
Ester isopropylique de répaglinide, Mikromol™
Code produit 30052434
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30052434 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052434 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0944.080025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
ester isopropylique de répaglinide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Repaglinide Isopropyl Ester
CAS 2724727-17-5
Noms d’analytes ou de composants Repaglinide Isopropyl Ester
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C30 H42 N2 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Repaglinide Isopropyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C30H42N2O4/c1-6-35-28-19-23(14-15-25(28)30(34)36-22(4)5)20-29(33)31-26(18-21(2)3)24-12-8-9-13-27(24)32-16-10-7-11-17-32/h8-9,12-15,19,21-22,26H,6-7,10-11,16-18,20H2,1-5H3,(H,31,33)/t26-/m0/s1
SMILES CCOc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)ccc1C(=O)OC(C)C
Nom IUPAC propan-2-yl 2-éthoxy-4-[2-[[(1S)-3-méthyl-1-(2-pipéridine-1-ylphényl)butyl]amino]-2-oxoéthyl]benzoate
Poids moléculaire (g/mol) 494.67
Quantité 25 mg
Poids de la formule 494.3145 g/mol