Learn More
Reparixin, MedChemExpress
Code produit. 16466398
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Code produit. 16466398
Marque: Medchem Express HY15251
MedChemExpress Reparixin is a non-competitive allosteric inhibitor of the chemokine receptors CXCR1 and CXCR2 activation with IC50s of 1 and 100 nM, respectively.
Reparixin is a non-competitive allosteric inhibitor of the chemokine receptors CXCR1 and CXCR2 activation with IC50s of 1 and 100 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Reparixin
CAS 266359-83-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H21NO3S
Quantité 10 mg
Synonyme Repertaxin DF 1681Y
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (352.87 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CS(=O)(NC([C@@H](C1=CC=C(CC(C)C)C=C1)C)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 283.39
Poids de la formule 283.39
Pourcentage de pureté 95.05%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.