Learn More
Gilson™ Pointes de pipettes stériles Repetman™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-8002701 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 ml
0,5 ml
1,25 ml
2,5 ml
5 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
Code produit. 12629611
Marque: Gilson™ F164515
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Faciles à utiliser, opérations entièrement adaptées et intuitives avec trois modes de fonctionnement.
  • Pipeteurs à déplacement positif, avec système d’identification automatique de la taille de la pointe du Repet-tip
    Gilson™ pour faciliter et accélérer le pipetage
  • Garantissent un ajustement automatique du volume de 1 μl à 50 ml
  • Opérations entièrement adaptées et intuitives avec trois modes de fonctionnement : pipetage, distribution et distribution automatisée
  • Utilisation simple avec détection du débit réel de pipetage et réglage automatisé du rythme de distribution
  • Chargez facilement la batterie avec le socle de chargement automatique
  • Compatibles avec la plupart des pointes de seringues standard avec leur système ouvert
  • L’entraînement motorisé de haute précision et la conception légère éliminent pratiquement le risque de microtraumatisme répété (MTR) ; Les pointes Repetman™ sont parfaitement adaptées aux applications de routine des secteurs cliniques, biologiques, chimiques, agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et médico-légaux, pour une fiabilité et une performance totales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0,1 ml
Stérilité Stérile
Précision 10 % ±2, 50 % ±1, 100 % ±0.5 CV, 10 % ±1.6 %, 50 % ±1.2 %, 100 % ±1 %
Certifications/Conformité CE, IVD
À utiliser avec (application) Pour une fiabilité et une performance totales dans les applications courantes des secteurs clinique, biologique, chimique, alimentaire, pharmaceutique, cosmétique et médico-légal
Gamme de produits Repetman